ENA332672546
Enamine
2-methyl-octahydro-1H-indole
About This Item
Iupac Name
2-methyloctahydro-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h7-10H,2-6H2,1H3
InChI key
ZJHBAERTGJSGHX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75050
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75050
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)