Merck
ENA332672289
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.71
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO/c1-3-15(12(16)8-13)9(2)10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3
InChI key
WUXJUKPVASWMNM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)