Merck
ENA332672205
Enamine
3-(4-nitrophenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.68
Número MDL:
mp
196-197
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N2O3.ClH/c13-9-2-1-3-12(8-9)17-11-6-4-10(5-7-11)14(15)16;/h1-8H,13H2;1H
Clave InChI
SNLVNNCQKNYQGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80093
Melting Point
196-197
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)