Merck
ENA332671918
Enamine
octahydroindolizine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
octahydro-2-indolizinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-6-8-5-9-3-1-2-4-11(9)7-8/h8-9H,1-5,7H2
Clave InChI
SRWHNGQWKIVCCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76554
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)