Merck
ENA321766294
Enamine
2-(benzylamino)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(benzylamino)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c20-17(21)14-10-16(18-11-12-6-2-1-3-7-12)19-15-9-5-4-8-13(14)15/h1-10H,11H2,(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
MWNFPIDJPGPAPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78093
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)