Merck
ENA321766179
Enamine
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-(ethylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-10-8-6-5-7-9(10)11(13)14-4-2/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
VKRBJLSSQUIOHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79137
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)