Merck
ENA321766096
Enamine
2,3,3-trimethylbutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
48-53
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-5(6(8)9)7(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,8,9)
Clave InChI
ILBXYVICWFMUPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
Melting Point
48-53
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78988
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)