Merck
ENA321766034
Enamine
N,6-dimethylpyridazin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
mp
162-165
Iupac Name
N,6-dimethyl-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-4-6(7-2)9-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,7,9)
Clave InChI
HYZCFRINYLXCRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77837
Melting Point
162-165
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77837
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)