ENA321765166
Enamine
2-[4-(4-aminobutyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-[4-(4-aminobutyl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C10H23N3O/c11-3-1-2-4-12-5-7-13(8-6-12)9-10-14/h14H,1-11H2
Clave InChI
TUKFFSGMQJSJQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77461
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)