Merck
ENA321764605
Enamine
3-[(1-benzylpiperidin-4-yl)(methyl)amino]propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.4
MDL number:
Iupac Name
3-[(1-benzyl-4-piperidinyl)(methyl)amino]-1-propanol
Inchi Code
1S/C16H26N2O/c1-17(10-5-13-19)16-8-11-18(12-9-16)14-15-6-3-2-4-7-15/h2-4,6-7,16,19H,5,8-14H2,1H3
InChI key
GWZXADJLASFFLZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77259
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77259
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)