Merck
ENA321764534
Enamine
2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.73
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3.ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)12-5-3-2-4-11(12)10-13;/h2-5H,6-9H2,1H3;1H
Clave InChI
JBBCYNLKXNMTCS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76911
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76911
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)