Merck
ENA321763594
Enamine
2-[(1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)amino]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.25
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
[(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c15-11(16)7-13-12(17)14-6-5-9-3-1-2-4-10(9)8-14/h1-4H,5-8H2,(H,13,17)(H,15,16)
InChI key
SDKBFRSMGTTWTQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74335
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74335
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)