Merck
ENA321763369
Enamine
2-cyclopropylacetyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
118.56
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
cyclopropylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClO/c6-5(7)3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
IALGRRFZGRXFKT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
pictograms
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75033
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)