ENA321762354
Enamine
4-(2-phenylpyrrolidine-1-carbonyl)aniline
About This Item
Iupac Name
4-[(2-phenyl-1-pyrrolidinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c18-15-10-8-14(9-11-15)17(20)19-12-4-7-16(19)13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12,18H2
Clave InChI
PIYUEHXOOIMKGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)