Merck
ENA321762043
Enamine
4-tert-butylpiperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.26
MDL number:
Iupac Name
4-tert-butylpiperidine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h8,10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
HAKKTZOUPCDMCN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60666
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)