Merck
ENA321761710
Enamine
2-chloro-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4,6-dimethylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.74
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2-chloro-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)methyl]phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C14H15ClN2O/c1-9-13(10(2)17-14(15)16-9)8-11-4-6-12(18-3)7-5-11/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
IACLOOHWTWTPAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)