Merck
ENA313839375
Enamine
3-(2,3,5-trimethylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
mp
128-130
Iupac Name
3-(2,3,5-trimethylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-8-6-9(2)10(3)11(7-8)15-5-4-12(13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
IYKHBSNWWZFYFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72047
Melting Point
128-130
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72047
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)