Merck
ENA313839303
Enamine
6-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.27
Número MDL:
Iupac Name
6-(aminosulfonyl)-3-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO5S/c11-17(14,15)8-1-2-9-6(4-8)3-7(5-16-9)10(12)13/h1-2,4,7H,3,5H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
Clave InChI
JPLWTCNEAYJRLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71318
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)