Merck
ENA313839288
Enamine
2-[butyl(methyl)carbamoyl]benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.78
MDL number:
Iupac Name
2-{[butyl(methyl)amino]carbonyl}benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-3-4-9-14(2)12(15)10-7-5-6-8-11(10)18(13,16)17/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
NWQCKMOKXUESDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)