ENA313839177
Enamine
2-(4-methylbenzoyl)pyridine
About This Item
mp
43-45
Iupac Name
(4-methylphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3
Clave InChI
BHDAKOZHMSQCFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)