Merck
ENA313838984
Enamine
4-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.28
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2S.2ClH/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-17-14(16-13)12-6-8-15-9-7-12;;/h1-5,10,12,15H,6-9H2;2*1H
InChI key
ASBVVECHUDKEPQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72558
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72558
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)