Merck
ENA313838953
Enamine
2-chloro-N-{[1-(4-fluorophenyl)cyclopentyl]methyl}acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.75
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-N-{[1-(4-fluorophenyl)cyclopentyl]methyl}acetamide
Inchi Code
1S/C14H17ClFNO/c15-9-13(18)17-10-14(7-1-2-8-14)11-3-5-12(16)6-4-11/h3-6H,1-2,7-10H2,(H,17,18)
Clave InChI
YJQVSNWIFJWTLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48537
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48537
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)