Merck
ENA311761174
Enamine
[(4-chlorophenyl)(pyridin-3-yl)methyl](ethyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.74
Número MDL:
Iupac Name
N-[(4-chlorophenyl)(3-pyridinyl)methyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C14H15ClN2/c1-2-17-14(12-4-3-9-16-10-12)11-5-7-13(15)8-6-11/h3-10,14,17H,2H2,1H3
Clave InChI
MMCPNFMAYPRUER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72066
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72066
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)