ENA311761008
Enamine
1-cyclopentanecarbonylpiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(cyclopentylcarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c14-11(9-5-1-2-6-9)13-8-4-3-7-10(13)12(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,15,16)
Clave InChI
BHNIPDIWMSLFOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71903
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)