Merck
ENA311761007
Enamine
3-(5-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.7
MDL number:
mp
134-136
Iupac Name
3-(5-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c11-6-1-2-8-7(5-6)12-9(15-8)3-4-10(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI key
UMBLVHSXXWQLDL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71902
Melting Point
134-136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71902
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)