ENA311760805
Enamine
3-phenylmethanesulfonylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(benzylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O4S/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)19(17,18)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clave InChI
WLBNVHKERLQFBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72459
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)