ENA311760699
Enamine
3-amino-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-amino-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO3/c10-9(11,12)4-16-7-2-1-5(8(14)15)3-6(7)13/h1-3H,4,13H2,(H,14,15)
InChI key
VUNBQAMLJWERBW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72248
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)