ENA311760399
Enamine
N-methyl-2-(piperazin-1-yl)propanamide dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyl-2-(1-piperazinyl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O.2ClH/c1-7(8(12)9-2)11-5-3-10-4-6-11;;/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H,9,12);2*1H
Clave InChI
JEBYTERECIYTEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)