ENA311759798
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine
About This Item
Iupac Name
1-(2-propynyl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1H,3-8H2
Clave InChI
LQSQLFOKTMSBEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71329
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71329
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)