ENA311759008
Enamine
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-7(10)5-9-6-3-1-2-4-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
Clave InChI
NKHCKBBXSUJAGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)