Merck
ENA311758938
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-tert-butylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.17
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl tert-butylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c1-6(2,3)11-5(12)13-4-7(8,9)10/h4H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
QGWDNKBUZREYMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16347
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16347
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)