Merck
ENA308584793
Enamine
ethyl 2-[2-(2-phenylacetamido)-1,3-thiazol-4-yl]acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
90-92
Iupac Name
ethyl {2-[(phenylacetyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Inchi Code
1S/C15H16N2O3S/c1-2-20-14(19)9-12-10-21-15(16-12)17-13(18)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,2,8-9H2,1H3,(H,16,17,18)
Clave InChI
ZAFYLKARKYIKCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69650
Melting Point
90-92
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69650
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)