ENA308584687
Enamine
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexan-1-amine
About This Item
Iupac Name
3-methyl-N-(3-methylcyclohexyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C14H27N/c1-11-5-3-7-13(9-11)15-14-8-4-6-12(2)10-14/h11-15H,3-10H2,1-2H3
Clave InChI
FBBSSGDEXCODGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69058
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)