Merck
ENA308584057
Enamine
1,7-dichloroheptan-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.08
Número MDL:
Iupac Name
1,7-dichloro-4-heptanone
Inchi Code
1S/C7H12Cl2O/c8-5-1-3-7(10)4-2-6-9/h1-6H2
Clave InChI
SCKUIKDAPAUGBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68917
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68917
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)