ENA308583916
Enamine
2-methyl-2-(4-methylphenyl)propan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2-(4-methylphenyl)propylamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-9-4-6-10(7-5-9)11(2,3)8-12/h4-7H,8,12H2,1-3H3
Clave InChI
QTFRWGMKUZJXQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68722
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68722
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)