Merck
ENA308583519
Enamine
4-methoxy-5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-12-8-6-4-9-3-2-7(6)10-5-11-8/h5,9H,2-4H2,1H3
Clave InChI
FAQYDZRQALQEDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62879
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62879
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)