ENA308583408
Enamine
2-chloro-N-[(5-cyano-2-fluorophenyl)methyl]-N-methylacetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(5-cyano-2-fluorobenzyl)-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H10ClFN2O/c1-15(11(16)5-12)7-9-4-8(6-14)2-3-10(9)13/h2-4H,5,7H2,1H3
Clave InChI
RRVPVFAVKWOYAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47935
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)