Merck
ENA300792134
Enamine
6-chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
78-83
Iupac Name
6-chloro-1-indanol
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5,9,11H,2,4H2
Clave InChI
IVDNEJBOKXINDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67341
Melting Point
78-83
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67341
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)