Merck
ENA300792054
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
mp
14-16
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,11)8-6-4-5-7-9(8)12-3/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
YFCPNGWWGKAUHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195
Melting Point
14-16
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68195
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)