ENA300791606
Enamine
methyl 5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
About This Item
mp
164-165
Iupac Name
methyl 5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c1-17-12(16)10-11(13)15(8-14-10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,13H2,1H3
Clave InChI
TZURRKPJPAPVDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67155
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)