Merck
ENA300791544
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[(methylsulfanyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-11-7-9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,7H2,1H3
Clave InChI
ALJZQQBHCBGNPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67055
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)