Merck
ENA300791148
Enamine
2-amino-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
amino[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO3/c10-9(11,12)16-6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
Clave InChI
OCEJACWMGCIPJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66399
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)