Merck
ENA300790920
Enamine
[(4-sulfamoylphenyl)methyl]thiourea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.33
Número MDL:
Iupac Name
4-{[(aminocarbothioyl)amino]methyl}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S2/c9-8(14)11-5-6-1-3-7(4-2-6)15(10,12)13/h1-4H,5H2,(H3,9,11,14)(H2,10,12,13)
Clave InChI
URAFIWIDRJBACC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65994
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65994
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)