Merck
ENA296275414
Enamine
3-(piperidin-3-yl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(3-piperidinyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-8(11)4-3-7-2-1-5-10-6-7/h7,10H,1-6H2,(H2,9,11)
Clave InChI
FVGJUODBCPPKLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65639
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65639
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)