Merck
ENA296275241
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
94-95
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6,10H,1,4-5H2
InChI key
PRTZXDPIVPFBFR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65358
Melting Point
94-95
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65358
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)