Merck
ENA296275155
Enamine
N-phenylpyrrolidin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
mp
78-80
Iupac Name
N-phenyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)12-10-6-7-11-8-10/h1-5,10-12H,6-8H2
Clave InChI
AAFUQJGCJNFFRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759
Melting Point
78-80
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61759
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)