Merck
ENA296275016
Enamine
3-cyclopropyl-6-phenyl-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
Número MDL:
mp
200-201
Iupac Name
3-cyclopropyl-6-phenylisoxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c19-16(20)11-8-12(9-4-2-1-3-5-9)17-15-13(11)14(18-21-15)10-6-7-10/h1-5,8,10H,6-7H2,(H,19,20)
Clave InChI
SWVAOLWKFNBQHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55239
Melting Point
200-201
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55239
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)