Merck
ENA296274870
Enamine
2-amino-1-[4-(pyrazin-2-yl)piperazin-1-yl]propan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.21
MDL number:
Iupac Name
1-oxo-1-[4-(2-pyrazinyl)-1-piperazinyl]-2-propanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N5O.2ClH/c1-9(12)11(17)16-6-4-15(5-7-16)10-8-13-2-3-14-10;;/h2-3,8-9H,4-7,12H2,1H3;2*1H
InChI key
USRGIBCLRRBARP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65315
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)