Merck
ENA295068910
Enamine
5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
68-70
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO2S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
Clave InChI
WOJRSDINYVOLJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55755
Melting Point
68-70
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55755
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)