Merck
ENA295068834
Enamine
2-[(2H-indazol-3-yl)formamido]propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.23
Número MDL:
Iupac Name
N-(2H-indazol-3-ylcarbonyl)alanine
Inchi Code
1S/C11H11N3O3/c1-6(11(16)17)12-10(15)9-7-4-2-3-5-8(7)13-14-9/h2-6H,1H3,(H,12,15)(H,13,14)(H,16,17)
Clave InChI
XHEVNVULFWMQOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64578
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64578
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)